Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klare, lige glasglas med hvide polypropylenkapsler
Artikelnummer. 16104437 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
12
24
48
144
384
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 384
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Mængde Pakningsstørrelse
16104437 240 mL PTFE/polyethylenskum 12 Pakke med 12
16194507 30 mL PTFE/polyethylenskum 48 -
16104657 30 mL PTFE/polyethylenskum 384 Pakke med 384
16154517 30 mL Papirmasse/vinyl 48 -
16174437 60 mL Papirmasse/vinyl 24 -
16184427 60 mL PTFE/polyethylenskum 24 -
16134457 60 mL PTFE/polyethylenskum 144 -
16194437 120 mL Papirmasse/vinyl 24 -
16194427 125 mL PTFE/polyethylenskum 24 Pakke med 24
16104447 240 mL Papirmasse/vinyl 12 Pakke med 12
16164437 480 mL Papirmasse/vinyl 12 -
16164427 480 mL PTFE/polyethylenskum 12 -
16174427 960 mL PTFE/polyethylenskum 12 -
16184437 960 mL Papirmasse/vinyl 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16104437
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Klare, lige glasglas med hvide polypropylenkapsler er lavet af klart USP Type III soda-kalkglas med et bredt design for nem tilsætning og fuldstændig fjernelse af indholdet. Ideelle til jordprøvetagning og miljøanvendelser.
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 67 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 53 mm
Til brug med (applikation) Jordprøveudtagning og miljøanvendelser
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 92 mm
Materiale Glas
Mængde 12
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 70 to 400
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 89 mm
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70 to 400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Kasket
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Type III Soda Lime Glass Wide Mouth Design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Engangs Reusable
Produkttype Ligesidet krukke