Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker med sorte phenolhætter
Artikelnummer. 16104667 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
120 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16104667 120 mL Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 16104667
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 56 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 40 mm
Til brug med (applikation) Jordprøveudtagning og miljøanvendelser
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 72 mm
Materiale Glas
Mængde 24
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 58-400
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 69 mm
Lukke liner Gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 58 to 400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Lukketype Kasket
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Type III Soda Lime Glass Wide Mouth Design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Engangs Reusable
Produkttype Ligesidet krukke