Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184527 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
950 mL
2000 mL
3840 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16184527 120 mL -
16194527 240 mL Pakke med 24
16104627 950 mL Pakke med 12
16144487 2000 mL Pakke med 6
16114627 3840 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16184527
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klart, Type III soda-lime glas, ideelt til generel opbevaring af små til store volumer
  • Har en bred mundåbning for nem overførsel af indhold
  • Anvendelser omfatter farmaceutisk, kemisk, miljømæssig og fødevareemballage og opbevaring
  • Fremstillet af klart flintglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 35 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Halsfinish 48-400
Lukning inkluderet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 86 mm
Produkttype Standard flaske med bred mund
Lukkestørrelse 48-400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm