Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare firkantede tabletflasker med sort phenol polykeglehætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144792 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 16134907
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver maksimal synlighed af indhold.
Har et pladsbesparende design til bordplader med begrænset opbevaringsplads. Flasker med bred mund er ideelle til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Højde (metrisk) med lukning 209 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 288
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 33-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 206 mm
Produkttype Firkantet tabletflaske
Lukke liner Polyethylen kegle
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm