Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare firkantede tabletflasker med sort phenol polykeglehætte
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 209 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 288 |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 33-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |