Få mere at vide
Fisherbrand™ Klar sodavand lime glasflaske med monteret lukning
Artikelnummer. 12890884 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 12890884
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, klar i laboratoriet til at opbevare og manipulere laboratoriemedier til eksperimentering.
  • Forfalskning af vistop lukning med polycone liner
  • ISO certificeret
  • Klart soda lime glas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig 38.6 mm
Materiale Glas (type 3)
Hals-id (metrisk) 28mm
nr. pr. pakke 40 Pakke
Mængde 40 Pakke
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale LDPE
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 94 mm
Produkttype Laboratorieflaske
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 38.6 mm
Lukketype Forfalskning-indlysende Vistop