Få mere at vide
Fisherbrand™ Klar sodavand lime glasflaske med monteret lukning
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 28 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Hals-id (metrisk) | 28mm |
| nr. pr. pakke | 40 Pakke |
| Mængde | 40 Pakke |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Liner materiale | LDPE |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |