Få mere at vide
Fisherbrand™ Klar sodavand lime glasflaske med monteret lukning
Artikelnummer. 12840894 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 12840894
Brug Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, klar i laboratoriet til at opbevare og manipulere laboratoriemedier til eksperimentering.
  • Tamper evident vistop closure with polycone liner
  • ISO certified
  • Clear soda lime glass
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Farve Clear
Diameter (metrisk) Indvendig 65.6 mm
Materiale Glass (Type 3)
Hals-id (metrisk) 28mm
nr. pr. pakke 20Pack
Mængde 20 Pack
Lukningsfarve White
Liner materiale LDPE
Lukning inkluderet Yes
Form Round
Højde (metrisk) 151 mm
Produkttype Bottle
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 65.6 mm
Lukketype Tamper-evident Vistop