Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 62 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Hals-id (metrisk) | 28mm |
| nr. pr. pakke | 20 Pakke |
| Mængde | 20 Pakke |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Liner materiale | LDPE |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Show More |