Få mere at vide
Fisherbrand™ Klar sodavand lime glasflaske med monteret lukning
Artikelnummer. 12800894 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12800894 100 mL Pakke med 20
12880884 30 mL Pakke med 40
12890884 60 mL Pakke med 40
12820894 150 mL Pakke med 20
12830894 250 mL Pakke med 20
12840894 300 mL Pakke med 20
12850894 500 mL Pakke med 10
12860894 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12800894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.05 DKK
    88.05 DKK / Pakke med 20
    Spare 4.00 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, klar i laboratoriet til at opbevare og manipulere laboratoriemedier til eksperimentering.
  • Forfalskning af vistop lukning med polycone liner
  • ISO certificeret
  • Klart soda lime glas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig 46.1 mm
Materiale Glas (type 3)
Hals-id (metrisk) 28mm
nr. pr. pakke 20 Pakke
Mængde 20 Pakke
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale LDPE
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 104.8 mm
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 46.1 mm
Lukketype Forfalskning-indlysende Vistop
Form Rund
Produkttype Laboratorieflaske