missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fisherbrand™ Clear Soda Lime Glass Boston Round Narrow Mouth Bottles with Polyseal Lined Cap

Artikelnummer. 11503602 Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11503602

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Clear
Materiale Glass
Længde (metrisk) 95mm
Mængde Each
Lukningsfarve Black
Liner materiale Poly-seal™ (polycone)
Lukning inkluderet Yes
Mund Wide
Form Round
Lukkestørrelse 33-400 mm
Lukketype Screw Cap
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.