Få mere at vide
Azpack™ Flade glasflasker med skrånende skulder med hvid polypropylen uforet skruelåg
Artikelnummer. p-8001923
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
24/R3
28/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 12397078
Brand: Azpack™ 12397078
Fremstillet af type III soda lime glas for robusthed og holdbarhed. Azpack™ Flade glasflasker med skrånende skulder med hvid polypropylen uforet skruelåg bruges hovedsageligt til dispensering af medicin og lægemidler.
  • Hvid flint, type III soda limeglas med flade sider og skrå skuldre
  • Inkluderer uforet hvid polypropylen skruelåg
  • Hvid låg er ideel til markering af flaskeindhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Mængde 20/PK.
Bredde (metrisk) 51.9mm
Lukningsfarve Hvid
Mund Smal, gevind
Højde (metrisk) 143.2 mm
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24/R3
Lukketype Skruelåg