Få mere at vide
Azpack™ Flade glasflasker med skrånende skulder med hvid polypropylen uforet skruelåg
Artikelnummer. 12317088
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
24/R3
28/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12317088 200 mL 28/R3 Pakke med 20
12397078 100 mL 24/R3 Pakke med 20
12307088 150 mL 24/R3 Pakke med 20
12327088 300 mL 28/R3 Pakke med 20
12337088 500 mL 28/R3 Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12317088 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12317088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 DKK
    356.91 DKK / Pakke med 20
    Spare 36.09 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Fremstillet af type III soda lime glas for robusthed og holdbarhed. Azpack™ Flade glasflasker med skrånende skulder med hvid polypropylen uforet skruelåg bruges hovedsageligt til dispensering af medicin og lægemidler.
  • Hvid flint, type III soda limeglas med flade sider og skrå skuldre
  • Inkluderer uforet hvid polypropylen skruelåg
  • Hvid låg er ideel til markering af flaskeindhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Mængde 20/PK.
Bredde (metrisk) 64.3mm
Lukningsfarve Hvid
Mund Smal, gevind
Højde (metrisk) 175.7 mm
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28/R3
Lukketype Skruelåg