Få mere at vide
Azpack™ Flade glasflasker med skrånende skulder med sort urea-skruelåg
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
24/R3
28/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Hvid flint, type III soda limeglas med flade sider og skrå skuldre
- Inkluderer sort urea skruelåg
- Hætten er foret med træmasse-faced steran (PVDC)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 20/PK |
| Bredde (metrisk) | 52mm |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal, gevind |
| Højde (metrisk) | 143 mm |
| Lukke liner | Træmassebelagt PVDC |
| Vis mere |