Få mere at vide
Azpack™ Flade glasflasker med skrånende skulder med sort urea-skruelåg
Artikelnummer. 12387088
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
24/R3
28/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
12387088 500 mL 28/R3 Pakke med 20
12347088 100 mL 24/R3 Pakke med 20
12357088 150 mL 24/R3 Pakke med 20
12367088 200 mL 28/R3 Pakke med 20
12377088 300 mL 28/R3 Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12387088 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12387088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.00 DKK
    469.01 DKK / Pakke med 20
    Spare 468.99 DKK
    49% Slukket
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Fremstillet af type III soda lime glas for robusthed og holdbarhed. Azpack™ Flade glasflasker med skrånende skulder med sort urea-skruelåg bruges hovedsageligt til udlevering af medicin og lægemidler.
  • White flint, type III soda lime glass with flat sides and sloping shoulders
  • Includes black urea screw cap
  • Cap is lined with wood pulp-faced steran (PVDC)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Mængde 20/PK
Bredde (metrisk) 91mm
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal, gevind
Højde (metrisk) 203.4 mm
Lukke liner Træmassebelagt PVDC
Lukningsmateriale Urinstof
Lukkestørrelse 28/R3
Lukketype Skruelåg