Få mere at vide
Azpack™ Flade glasflasker med skrånende skulder med sort urea-skruelåg
Artikelnummer. 12347088
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
24/R3
28/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 12347088
Brand: Azpack™ 12347088
Fremstillet af type III soda lime glas for robusthed og holdbarhed. Azpack™ Flade glasflasker med skrånende skulder med sort urea-skruelåg bruges hovedsageligt til udlevering af medicin og lægemidler.
  • Hvid flint, type III soda limeglas med flade sider og skrå skuldre
  • Inkluderer sort urea skruelåg
  • Hætten er foret med træmasse-faced steran (PVDC)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Mængde 20/PK
Bredde (metrisk) 52mm
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal, gevind
Højde (metrisk) 143 mm
Lukke liner Træmassebelagt PVDC
Lukningsmateriale Urinstof
Lukkestørrelse 24/R3
Lukketype Skruelåg