Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, klar
Artikelnummer. 12890874 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12890874 30 mL Pakke med 40
12800884 60 mL Pakke med 40
12810884 100 mL Pakke med 20
12820884 150 mL Pakke med 20
12840884 300 mL Pakke med 20
12860884 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12890874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00 DKK
    167.98 DKK / Pakke med 40
    Spare 4.02 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, klar i laboratoriet til at opbevare og manipulere laboratoriemedier til eksperimentering.
  • Forfalskning af vistop lukning med polycone liner
  • ISO certificeret
  • Klart soda lime glas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig 35 mm
Fyld volumenområde 37mL
Materiale Soda lime glas
Hals-id (metrisk) 28mm
nr. pr. pakke 40 Pakke
Mængde 40/Pk
Skrue materiale Polypropylen
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale EPE
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 67 mm
Produkttype Laboratorieflaske
Lukke liner Polypropylen/SOR
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 35 mm