Få mere at vide
Vitlab™ Klar SAN bæger
Beskrivelse
- Klar
- Madsikker
- Med forhøjet skala
- Håndtag med let greb
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | SAN |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Diameter (metrisk) | 116 mm |