Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gennemsigtige sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 16669971
Skift visning
Linsebelægning: Anti-dug, Anti-ridse
Artikelnummer.
16669971 Linsebelægning: Anti-dug, Anti-ridse
1 options
Artikelnummer. 16669971 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D8542CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.62 DKK
    19.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.05 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Overkommelige sikkerhedsbriller har et blødt stelmateriale, der giver en behagelig pasform med et panoramisk synsfelt. Certificeret til ANSI Z87.1-2015; EN 166, disse beskyttelsesbriller byder på anti-dug og ridsebestandige belægninger, UV-beskyttelse og sikrer højhastighedsbeskyttelse fra alle sider.
  • Klar, polycarbonat linse
  • PVC ramme
  • Passer over receptpligtige briller
  • Certificeret til ANSI Z87.1-2015 og EN 166
  • Mærker: ANSI - Z87+ , CE - CE EN166 1B
  • Pålidelig højhastighedsstødbeskyttelse fra alle sider
  • UV-beskyttelse
  • Antidug og ekstremt ridsefaste belægninger
  • Blødt rammemateriale giver en behagelig pasform for alle
  • Bredt panoramisk synsfelt
  • Justerbar elastisk pandebånd
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret til ANSI Z87.1-2015 og EN 166; Mærker: ANSI - Z87+ , CE - CE EN166 1B
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Klar
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE EN 166 ANSI Z87.1
Dimensioner (L x B x H) 17 x 9 x 8 cm
Ramme farve Klar
Materiale til pandebånd Elastik
Størrelse En størrelse
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale PVC
UV beskyttelse Ja