Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klar rundbund Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader
Beskrivelse
Udfør kolormetriske analyser med pålidelige og reproducerbare resultater ved hjælp af Thermo Scientific™ Klar rundbund Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader, tilbydes med valg af overflade for optimal binding. Funktioner Thermo Scientific™ Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ klare plader, der er ideelle til kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays.
Solide plader med 96 brønde:
- Klar polystyren
- Valg af forskellige overflader for optimal binding
- Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader:
- Thermo Scientific PolySorp og Immulon 1B er til adsorption af hydrofobe molekyler.
- Thermo Scientific Immulon 2HB er let hydrofilt og binder en bred vifte af biomolekyler.
- Thermo Scientific MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays.
Bestillingsoplysninger:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Bindende Ejendom | Hydrofobisk |
| Format | Standard |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 60 kasser |
| Indbindingstype | Adsorption |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |