Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klar rundbund Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10450343
Skift visning
Overfladebehandling:
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
MaxiSorp
PolySorp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10450343 MaxiSorp Pakke med 60
10635577 Immulon 1 B Pakke med 50
10111005 Immulon 2 HB Pakke med 50
10479382 PolySorp Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Artikelnummer. 10450343 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 449824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 DKK
    1199.47 DKK / Pakke med 60
    Spare 205.53 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Udfør kolormetriske analyser med pålidelige og reproducerbare resultater ved hjælp af disse klare, rundbundede, immuno ikke-sterile 96-brønds plader, der tilbydes med et valg af overflade.
Udfør kolormetriske analyser med pålidelige og reproducerbare resultater ved hjælp af Thermo Scientific™ Klar rundbund Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader, tilbydes med valg af overflade for optimal binding. Funktioner Thermo Scientific™ Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ klare plader, der er ideelle til kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays.
Solide plader med 96 brønde:
  • Klar polystyren
  • Valg af forskellige overflader for optimal binding
  • Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader:
  • Thermo Scientific PolySorp og Immulon 1B er til adsorption af hydrofobe molekyler.
  • Thermo Scientific Immulon 2HB er let hydrofilt og binder en bred vifte af biomolekyler.
  • Thermo Scientific MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays.
Bestillingsoplysninger:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Hydrofil
Format Standard
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage 60 kasser
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 300μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)