Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klar rundbund Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10111005
Overfladebehandling:
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
MaxiSorp
PolySorp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Artikelnummer. 10111005
Brand: Thermo Scientific™ 3655
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Udfør kolormetriske analyser med pålidelige og reproducerbare resultater ved hjælp af disse klare, rundbundede, immuno ikke-sterile 96-brønds plader, der tilbydes med et valg af overflade.
Udfør kolormetriske analyser med pålidelige og reproducerbare resultater ved hjælp af Thermo Scientific™ Klar rundbund Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader, tilbydes med valg af overflade for optimal binding. Funktioner Thermo Scientific™ Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ klare plader, der er ideelle til kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays.
96-brønds solide plader
  • Klar polystyren
  • Valg af fire overflader for optimal binding
  • Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader
  • PolySorp og Immulon 1B til adsorption af hydrofobe molekyler
  • Immulon 2HB er let hydrofilt og binder en bred vifte af biomolekyler
  • MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays
Bestillingsoplysninger:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Lidt hydrofil
Format Standard
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage 50 kasser
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 280μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 180μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Immulon 2 HB
Well Shape Rund
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Proteiner