Beskrivelse
- Fremstillet af soda-lime glas
- Hals str. 29/32
- Uden doseringshoved
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12 463 |
| Farve | Klar |
| Oversigt | NS 29/32 |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Type | Reservoir |
| Højde (metrisk) | 10.4 cm |
| Inkluderer | Uden doseringshoved |
| Længde (metrisk) | 20.1 cm |
| Bredde (metrisk) | 4.4 cm |