Få mere at vide
Glassco Klar reagensflaske, skruelåg
Artikelnummer. 32108082
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
32108082 250 mL
32108081 100 mL
32108077 500 mL
32108079 1 L
32108085 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 32108082 Leverandør Glassco Leverandørnr. EU274.202.02
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Reagensflaske med polypropylenskrueprop og hældningsring overholder DIN/ISO 4796-standarder.
  • Gennemsigtige reagensflasker med GL-45 skruelåg og hældningsring.
  • Kapaciteten spænder fra 100 ml til 2L.
  • Fremstillet af 3,3 Boro-glas.
  • Overholder DIN/ISO 4796-standarder.
  • Autoklaverbar polypropylen-skruehætte.
  • Polypropylen drypfri hældningsring.
  • Klar skala for graduering og stort bedømmelsesområde.
  • Flasker kan autoklaveres og steriliseres.
  • Tåler høje temperaturer.
  • Meget modstandsdygtig over for kemikalier og høj mekanisk styrke.
  • Printet med en retrace-kode.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Inkluderer Trykt med Retrace-kode
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Ikke-steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 138 mm
Kemisk etiket Tom
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 70 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Certificeringer/compliance DIN/ISO 4796
Engangs Genanvendelig
Produkttype Reagensflaske