Få mere at vide
Buerkle™ Klar PVC industrirør
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
100 m
50 m
Beskrivelse
- Slange lavet af blød PVC
- Fødevarekvalitet i henhold til EC Guideline 1935/2004
- Hårdhed Shore A 80± 3
- Driftstemperatur -20° C til +50° C
- Til trykløs drift
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EF-retningslinje 1935/2004 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 100 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Til brug med | Industri |
| Til brug med (applikation) | Til trykløs drift og velegnet til brug med fødevarer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Modstandsegenskaber | Slidbestandig, Kemikalie-resistent |
| Vis mere |