Få mere at vide
Buerkle™ Klar PVC industrirør
Artikelnummer. 10186523 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
50 m
100 m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk)
10186523 13 mm 19 mm 50 m
10113472 4 mm 6 mm 10 m
10052305 8 mm 11 mm 50 m
10210573 4 mm 6 mm 100 m
10760795 5 mm 7 mm 100 m
10678222 6 mm 8 mm 100 m
10685873 7 mm 10 mm 10 m
10675303 7 mm 10 mm 100 m
10707424 8 mm 11 mm 10 m
16512320 9 mm 12 mm 10 m
10175884 10 mm 13 mm 50 m
10355624 12 mm 16 mm 50 m
10397572 13 mm 19 mm 10 m
17787357 19 mm 25 mm 10 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10186523 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 88751319
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    1020.16 DKK / 50m
    Spare 19.84 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar PVC industrirør lavet af blød PVC, cadmiumfri, med høj modstandsdygtighed over for kemikalier, høj fleksibilitet og fremragende slidstyrke.
  • Slange lavet af blød PVC
  • Fødevarekvalitet i henhold til EC Guideline 1935/2004
  • Hårdhed Shore A 80± 3
  • Driftstemperatur -20° C til +50° C
  • Til trykløs drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF-retningslinje 1935/2004
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 19 mm
Samlet længde (metrisk) 50 m
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Til brug med Industri
Til brug med (applikation) Til trykløs drift og velegnet til brug med fødevarer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modstandsegenskaber Slidbestandig, Kemikalie-resistent
Farve Klar
Hårdhed 80 (Shore A,± 3)
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 50 °C
Produkttype Industrielle rør