Få mere at vide
Buerkle™ Klar PVC industrirør
Artikelnummer. 10113472 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
50 m
100 m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk)
10113472 4 mm 6 mm 10 m
10052305 8 mm 11 mm 50 m
10210573 4 mm 6 mm 100 m
10760795 5 mm 7 mm 100 m
10678222 6 mm 8 mm 100 m
10685873 7 mm 10 mm 10 m
10675303 7 mm 10 mm 100 m
10707424 8 mm 11 mm 10 m
16512320 9 mm 12 mm 10 m
10175884 10 mm 13 mm 50 m
10355624 12 mm 16 mm 50 m
10397572 13 mm 19 mm 10 m
10186523 13 mm 19 mm 50 m
17787357 19 mm 25 mm 10 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10113472 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 88010406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.35 DKK
    95.90 DKK / 10m
    Spare 1.45 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar PVC industrirør lavet af blød PVC, cadmiumfri, med høj modstandsdygtighed over for kemikalier, høj fleksibilitet og fremragende slidstyrke.
  • Slange lavet af blød PVC
  • Fødevarekvalitet i henhold til EC Guideline 1935/2004
  • Hårdhed Shore A 80± 3
  • Driftstemperatur -20° C til +50° C
  • Til trykløs drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF-retningslinje 1935/2004
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med Industri
Til brug med (applikation) Til trykløs drift og velegnet til brug med fødevarer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modstandsegenskaber Slidbestandig, Kemikalie-resistent
Farve Klar
Hårdhed 80 (Shore A,± 3)
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 50 °C
Produkttype Industrielle rør