Beskrivelse
- Øget fleksibilitet
- Høj kemikalie-, ældnings- og slidbestandighed
- Miljøvenlig, cadmiumfri
- Fødevarekvalitet iflg. til EF-retningslinje 1935/2004
- Hårdhed Shore A 70± 3
- Driftstemperatur på− 20° til+ 60 °C
- Tryktal er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold
- TÜV-godkendt (tyske industristandarder)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Til brug med | Fødevare |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Farve | Klar |
| Hårdhed | 70 (Shore A,± 3) |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 60 °C |