Få mere at vide
Buerkle™ Klar PVC trykslange
Artikelnummer. 10103412 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13,2 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
10103412 6 mm
16220202 8 mm
10031832 9 mm
10022212 10 mm
10725494 13,2 mm
5 options
Artikelnummer. 10103412
Brand: Buerkle™ 88020612
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stofforstærkede, permanent gennemsigtige slanger til brug med fødevarer.
  • Øget fleksibilitet
  • Høj kemikalie-, ældnings- og slidbestandighed
  • Miljøvenlig, cadmiumfri
  • Fødevarekvalitet iflg. til EF-retningslinje 1935/2004
  • Hårdhed Shore A 70± 3
  • Driftstemperatur på− 20° til+ 60 °C
  • Tryktal er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold
  • TÜV-godkendt (tyske industristandarder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, TÜV-godkendt
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Til brug med Fødevare
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modstandsegenskaber Slidbestandig, Kemikalie-resistent
Farve Klar
Hårdhed 70 (Shore A,± 3)
Maksimalt tryk 20 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C
Produkttype Trykrør