Beskrivelse
- Øget fleksibilitet
- Høj kemikalie-, ældnings- og slidbestandighed
- Miljøvenlig, cadmiumfri
- Fødevarekvalitet iflg. til EF-retningslinje 1935/2004
- Hårdhed Shore A 70± 3
- Driftstemperatur på− 20° til+ 60 °C
- Tryktal er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold
- TÜV-godkendt (tyske industristandarder)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, TÜV-godkendt |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 50 m |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med | Fødevare |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Modstandsegenskaber | Slidbestandig, Kemikalie-resistent |
| Vis mere |