Få mere at vide
Buerkle™ Klar PVC trykslange
Artikelnummer. 10048512 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
9 mm
10 mm
13,2 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
10048512 9 mm
10729694 10 mm
10353273 13,2 mm
10562954 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tryktallene er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold. Brugeren er ansvarlig for at afgøre enhver egnethed!
Artikelnummer. 10048512 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 88760915
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tryktallene er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold. Brugeren er ansvarlig for at afgøre enhver egnethed!
Stofforstærkede, permanent gennemsigtige slanger til brug med fødevarer.
  • Øget fleksibilitet
  • Høj kemikalie-, ældnings- og slidbestandighed
  • Miljøvenlig, cadmiumfri
  • Fødevarekvalitet iflg. til EF-retningslinje 1935/2004
  • Hårdhed Shore A 70± 3
  • Driftstemperatur på− 20° til+ 60 °C
  • Tryktal er maksimumværdier (sprængningstryk) under optimale omgivelsesforhold
  • TÜV-godkendt (tyske industristandarder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, TÜV-godkendt
Diameter (metrisk) Indvendig 9 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Samlet længde (metrisk) 50 m
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Til brug med Fødevare
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Modstandsegenskaber Slidbestandig, Kemikalie-resistent
Farve Klar
Hårdhed 70 (Shore A,± 3)
Maksimalt tryk 16 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C
Produkttype Trykrør