Få mere at vide
Kartell™ Klare PTFE slanger
Artikelnummer. p-8005808
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
5m
Artikelnummer. 10544801
Brand: Kartell™ 0390800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ Klare PTFE-slanger har enestående modstandsdygtighed over for kemikalier, hvilket gør den velegnet til de fleste væske- og omgivende temperaturforhold, der findes i fødevare- og medicinalindustrien.
  • God modstandsdygtighed over for syrer, baser og opløsningsmidler
  • Kan modstå temperaturer op til 260 °C
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Oversigt 12 x 14mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Slangestørrelse 12 x 14mm
Farve Klar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C