Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Klar polystyren Roto-Flo Flowindikator
Beskrivelse
- Hurtig flowvisualisering
- Lyst farvet indikator for drejehjul
- Nem installation
- Minimum flow: 0,5L/min
- Maksimal flow: 10L/min
- Indvendig flowkanaldiameter er 5 mm, skovlhjulsskal er 25 mm, samlet længde er 51 mm
- Maksimalt anbefalet tryk: 10psi
- Ikke til brug med ætsende kemikalier eller væsker med temperaturer over 64 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flowindikator |
| Farve | Blå |
| Flowhastighedsområde | 0,5 til 10 L/min. |
| Til brug med (applikation) | Visuel indikation af vand-, luft- eller gasstrøm, når skovlhjulet begynder at dreje |
| Længde (metrisk) | 51 mm |