Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Klar polystyren Roto-Flo Flowindikator
Artikelnummer. 10092293 Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Rød
Artikelnummer. 10092293
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ H199370002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 3/16 til 1/4 in. Indre dia. Slange. Bel Art™ Klar polystyren Roto-Flo Flowindikator inkluderer farvede skovlhjul.
  • Hurtig flowvisualisering
  • Lyst farvet indikator for drejehjul
  • Nem installation
  • Minimum flow: 0,5L/min
  • Maksimal flow: 10L/min
  • Indvendig flowkanaldiameter er 5 mm, skovlhjulsskal er 25 mm, samlet længde er 51 mm
  • Maksimalt anbefalet tryk: 10psi
  • Ikke til brug med ætsende kemikalier eller væsker med temperaturer over 64 °C
Tekniske data
Type Roto-Flo Flowindikator
Farve Rød
Flowhastighedsområde 0,5 til 10 LPM
Til brug med (applikation) Visuel indikation af vand-, luft- eller gasstrøm, når skovlhjulet begynder at dreje
Længde (metrisk) 51 mm