Få mere at vide
Greiner Bio-One Gennemsigtige polystyren højprofilerede låg
Artikelnummer. 10721534
Skift visning
Produkttype:
Låg
Artikelnummer. Produkttype
10721534 Låg
1 options
Artikelnummer. 10721534 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 65610102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    1078.29 DKK / Pakke med 150
    Spare 131.71 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Tekniske data
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 125 x 82 x 9 mm
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke-steril
Højde (metrisk) 9 mm
Længde (metrisk) 125 mm
nr. pr. pakke 150
Format Høj profil
Produkttype Låg
Pladekompatibilitet 96-brønd Standard Mikroplade