Få mere at vide
Corning™ Klar polystyren 96-brønds EIA/RIA mikroplader
Artikelnummer. 10293532 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Bindende Ejendom:
Høj binding
Medium binding
Emballage:
25/pakke
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Well Shape Bindende Ejendom Emballage Pakningsstørrelse
10293532 Flad bund (F-brønd) Høj binding 25/pakke Pakke med 100
10337891 Flad bund (F-brønd) Medium binding Individuelt indpakket Pakke med 50
10380982 Rund Medium binding 25/pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10293532 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 DKK
    2031.45 DKK / Pakke med 100
    Spare 143.55 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Fremstillet af klar medicinsk kvalitet polystyren for styrke og synlighed. Corning™ Klar polystyren 96-brønds mikroplader er en fremragende løsning til cellekultur og kolorimetriske (absorbans) analyser. Brug 96-brønds mikroplader til laboratorieminiaturisering og automatisering.
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Høj binding
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 25/pakke
Indbindingstype Højt Bind
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Høj binding
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Kan binde medium (> 10kD) og store biomolekyler, der besidder ioniske grupper og/eller hydrofobe områder.
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Mængde 100/Cs.