Få mere at vide
Labconco™ Klar kemisk fældebeholder med stativ
Artikelnummer. 15465953 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Frysetørre systemer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15465953 Frysetørre systemer
1 options
Artikelnummer. 15465953 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7815302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4075.00 DKK
    3612.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 462.09 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Til brug med FreeZone Frysetørre systemer.
  • Klar polypropylenbeholder tillader visuel inspektion af fældens indhold
  • B x D x H: 17,8 x 17,8 x 33,0 cm (7,0 x 7,0 x 13,0 tommer)
  • Vægt: 2,3 kg (5,0 lb)
Tekniske data
Type Dåse
Antal hylder 0
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Frysetørre systemer
Inkluderer Stå
Dybde (engelsk) 7,0 tommer.
Dybde (metrisk) 17.8 cm
Bredde (engelsk) 7,0 tommer.
Bredde (metrisk) 17.8 cm
Højde (engelsk) 13,0 tommer.
Højde (metrisk) 33.0 cm
Vægt (engelsk) 5.0 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg