Få mere at vide
Fisherbrand™ Klar PET Pakningsflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. p-7144782 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Polyethylenskum
Artikelnummer. 16438135
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Design maksimerer lagerplads. Bred mund ideel til faste stoffer
  • Klar og gennemsigtig for nem prøveidentifikation
  • PET er stress- og slagfast
  • Giver en god alkohol- og opløsningsmiddelbarriere
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 35 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 25 mm
Højde (metrisk) med lukning 95 mm
Materiale PET
Mængde 576
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 38-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 92 mm
Produkttype Pakningsflaske med bred mund
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 49 mm