Få mere at vide
Fisherbrand™ Klar PET Pakningsflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16184877 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Polyethylenskum
Artikelnummer. 16184877
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Design maksimerer lagerplads. Bred mund ideel til faste stoffer
  • Klar og gennemsigtig for nem prøveidentifikation
  • PET er stress- og slagfast
  • Giver en god alkohol- og opløsningsmiddelbarriere
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Højde (metrisk) med lukning 209 mm
Materiale PET
Mængde 48
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 33-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 70 mm
Produkttype Pakningsflaske med bred mund
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 38 mm