Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klare PET Wide Mouth Packer-flasker med hvide polypropylenkapsler
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescription
- Klar PET konstruktion muliggør nem visuel identifikation af indholdet
- Blake-design maksimerer opbevaringspladsen
- Bred mund er ideel til faste prøver
- PET er modstandsdygtig over for spænding og slagkraft
- Giver en god alkohol- og opløsningsmiddelbarriere
- Leveres med hvid polypropylen skruehætte forudmonteret
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 25 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 295 mm |
| Materiale | PET |
| Mængde | 48 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 38-400 |
| Show More |