Få mere at vide
Clear Line DES 70%, Solveco
Artikelnummer. 30281153
Skift visning
Mængde:
5 L
Artikelnummer. Mængde
30281153 5 L
1 options
Artikelnummer. 30281153 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1055
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Clear Line DES 70 er et overfladedesinfektionsmiddel designet til glatte og synligt rene overflader som borde, bordplader og håndvaske. Brug Clear Line DES 70 i områder, hvor spredning af mikrobiologisk forurening skal forhindres. Produktet er effektivt mod bakterier, svampe og forskellige typer vira.
Clear Line DES 70 er et overfladedesinfektionsmiddel designet til glatte og synligt rene overflader som borde, bordplader og håndvaske. Brug Clear Line DES 70 i områder, hvor spredning af mikrobiologisk forurening skal forhindres. Produktet er effektivt mod bakterier, svampe og forskellige typer vira.
Clear Line DES 70 er blevet testet i henhold til og opfylder de europæiske standarder for desinfektionsmidler: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 14348 og EN 1650.
Tekniske data
Farvekodet Ja
Form Klar væske
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 5 L