Få mere at vide
Solveco Clear Line DES 70% desinfektionsmiddel
Beschreibung
Clear Line DES 70 er et overfladedesinfektionsmiddel designet til glatte og synligt rene overflader som borde, bordplader og håndvaske. Brug Clear Line DES 70 i områder, hvor spredning af mikrobiologisk forurening skal forhindres. Produktet er effektivt mod bakterier, svampe og forskellige typer vira.
Clear Line DES 70 er blevet testet i henhold til og opfylder de europæiske standarder for desinfektionsmidler: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 14348 og EN 1650.
Spezifikation
Spezifikation
| Farvekodet | Ja |
| Form | Klar væske |
| Duft | Uparfumeret |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Mængde | 1 L |
| Størrelse | 1 L |
| Volumen (metrisk) | 1 l |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.