Få mere at vide
Solveco Clear Line DES 70% desinfektionsmiddel
Artikelnummer. 12684613
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12684613 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12684613 Leverandør Solveco Leverandørnr. 1112
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Clear Line DES 70 er et overfladedesinfektionsmiddel designet til glatte og synligt rene overflader som borde, bordplader og håndvaske. Brug Clear Line DES 70 i områder, hvor spredning af mikrobiologisk forurening skal forhindres. Produktet er effektivt mod bakterier, svampe og forskellige typer vira.
Clear Line DES 70 er et overfladedesinfektionsmiddel designet til glatte og synligt rene overflader som borde, bordplader og håndvaske. Brug Clear Line DES 70 i områder, hvor spredning af mikrobiologisk forurening skal forhindres. Produktet er effektivt mod bakterier, svampe og forskellige typer vira.
Clear Line DES 70 er blevet testet i henhold til og opfylder de europæiske standarder for desinfektionsmidler: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 14348 og EN 1650.
Spezifikation
Farvekodet Ja
Form Klar væske
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 1 L
Størrelse 1 L
Volumen (metrisk) 1 l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.