Få mere at vide
Metro™ Klare etiketholdere til trådhylder
Etiketstørrelse (engelsk):
3 x 1,25 tommer.
13 x 1,25 tommer.
19 x 1,25 tommer.
25 x 1,25 tommer.
31 x 1,25 tommer.
43 x 1,25 tommer.
55 x 1,25 tommer.
Etiketstørrelse (metrisk):
109.22 x 3.2 cm
139.5 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
7.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Længde (engelsk) Hylde:
18 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
48 tommer
60 tommer.
Længde (metrisk) hylde:
45.7 cm
61 cm
76 cm
91.4 cm
121.9 cm
152 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klar plast tillader etiketfarver at se igennem
- Hold de fleste kommercielle 1,25 tommer. (32 mm) etiketter
- Etiketter medfølger ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Etiketholder |
| Farve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Drop Mat™ trådhylder, udkragede hylder |
| Etiketstørrelse (engelsk) | 43 x 1,25 tommer. |
| Etiketstørrelse (metrisk) | 109.22 x 3.2 cm |
| Længde (engelsk) Hylde | 48 tommer |
| Længde (metrisk) hylde | 121.9 cm |
| Temperaturområde (engelsk) | -18 til 120,2 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -28 til 49 °C |
| Materiale | Plast |