Få mere at vide
Metro™ Klare etiketholdere til trådhylder Artikelnummer.: 15916771
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Metro™ Klare etiketholdere til trådhylder
Artikelnummer. 15916771
13 x 1,25 tommer., 33 x 3.2 cm, 18 tommer, 45.7 cm, Hver
Etiketstørrelse (engelsk):
3 x 1,25 tommer.
13 x 1,25 tommer.
19 x 1,25 tommer.
25 x 1,25 tommer.
31 x 1,25 tommer.
43 x 1,25 tommer.
55 x 1,25 tommer.
Etiketstørrelse (metrisk):
109.22 x 3.2 cm
139.5 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
7.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Længde (engelsk) Hylde:
18 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
48 tommer
60 tommer.
Længde (metrisk) hylde:
45.7 cm
61 cm
76 cm
91.4 cm
121.9 cm
152 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15916771
Brand: Metro™ 9990CL1
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Snap-on plastholdere giver nem identifikation af hyldeindhold.
  • Klar plast tillader etiketfarver at se igennem
  • Hold de fleste kommercielle 1,25 tommer. (32 mm) etiketter
  • Etiketter medfølger ikke
Tekniske data
Produkttype Etiketholder
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Drop Mat™ trådhylder, udkragede hylder
Etiketstørrelse (engelsk) 13 x 1,25 tommer.
Etiketstørrelse (metrisk) 33 x 3.2 cm
Længde (engelsk) Hylde 18 tommer
Længde (metrisk) hylde 45.7 cm
Temperaturområde (engelsk) -18 til 120,2 °F
Temperaturområde (metrisk) -28 til 49 °C
Materiale Plast
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Metro™ Klare etiketholdere til trådhylder >