Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 432 |
| Halsfinish | 33-400 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |