Få mere at vide
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Klare graderede glasflasker med hvide polypropylenkapsler
Artikelnummer. 16154387 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
480 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner
16154387 60 mL Papirmasse/vinyl
16144387 30 mL Papirmasse/vinyl
16114387 480 mL PTFE/polyethylenskum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16154387
Forventet forsendelse: 19-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klare graderede glasflasker med hvide polypropylenkapsler er lavet af USP Type III soda-kalkglas med bred åbning for nem fjernelse af indholdet. Graderet i både ml og ounces, med en let skulder for nem hældning og håndtering.
  • Graderet i både milliliter og ounces for nøjagtig måling
  • Klar USP Type III soda-kalkglas-konstruktion muliggør nem visning af indholdet
  • Bredmundingsdesign muliggør nem blanding, håndtering og overførsel af indhold
  • Et let skulderdesign gør det lettere at hælde og håndtere
  • Hvide polypropylenhætter inkluderet; fås med valg af lukningsforing
  • Opfylder USP Type III og ASTM E438, Type II krav
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 35 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 25 mm
Højde (metrisk) med lukning 85 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 288
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 38-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 83 mm
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 42 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Form Rund
Produkttype Gradueret flaske