Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare graduerede glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16144387 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
480 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner
16144387 30 mL Papirmasse/vinyl
16154387 60 mL Papirmasse/vinyl
16114387 480 mL PTFE/polyethylenskum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16144387
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-lime glas med bred mund til nem fjernelse af indhold med gradueringer i ml og ounce
  • Gradueret i både milliliter og ounce
  • Klare glasflasker er designet med en let skulder for nem hældning og håndtering
  • Bred mund letter blanding, håndtering og overførsel af indhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Højde (metrisk) med lukning 71 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 432
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 33-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 68 mm
Produkttype Gradueret flaske
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm