Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare graduerede glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16114387 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
480 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner
16114387 480 mL PTFE/polyethylenskum
16144387 30 mL Papirmasse/vinyl
16154387 60 mL Papirmasse/vinyl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16114387
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-lime glas med bred mund til nem fjernelse af indhold med gradueringer i ml og ounce
  • Gradueret i både milliliter og ounce
  • Klare glasflasker er designet med en let skulder for nem hældning og håndtering
  • Bred mund letter blanding, håndtering og overførsel af indhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 67 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 57 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 70-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 145 mm
Produkttype Gradueret flaske
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm