Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare graduerede glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184387 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Mængde:
24
48
96
144
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
16184387 480 mL 48 -
16124377 30 mL 48 Pakke med 48
16134377 60 mL 48 -
16164387 120 mL 144 -
16144377 120 mL 24 Pakke med 24
16174387 240 mL 96 -
16154377 240 mL 24 -
16164377 480 mL 24 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16184387
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Klare graduerede glasflasker med hvide polypropylenhætter har en bred mund for nem fjernelse af indhold.
  • Gradueret i både milliliter og ounce
  • Klare glasflasker er designet med en let skulder for nem hældning og håndtering
  • Bred mund letter blanding, håndtering og overførsel af indhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 67 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 57 mm
Højde (metrisk) med lukning 148 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 48
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 70-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 145 mm
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Produkttype Gradueret flaske