Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare graduerede glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Mængde:
24
48
96
144
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 40 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 130 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 96 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 58-400 |
| Vis mere |